Få mere at vide
SI Analytics™ pH-kombinations mikro-elektrode
Artikelnummer. p-8014076 Shop alle SI Analytics produkter
Konnektortyper:
BNC/RCA
DIN
DIN og 4 mm bananstik
DIN, 4 mm bananstik, 4 mm Banana Plug
Fast kabel
Stikhoved
Type:
pH-kombinationselektrode
pH-mikrokombinationselektrode
membran:
Cylinder
Flasker
Kugle
Sfære
Spyd
Diameter (metrisk):
12/3 mm
3 mm
5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10007900
Brand: SI Analytics™ 285105151
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre høj målenøjagtighed, stabilitet og lang levetid, samtidig med at du bevarer høj tilpasningsevne til dine måleopgaver. SI Analytics™ pH Combination Micro-Electrode er robust, holdbar og nem at rengøre.
  • Gennemprøvede high-end elektroder til krævende måleopgaver
  • Dobbelt kryds Silamid™ referencesystem til hurtig og stabil indsamling af målte værdier og for længere elektrodelevetid
  • Den største alsidighed af pH-elektroder opnås ved et stort udvalg af samlinger, membranglastyper og -former, skaftlængder og diametre, jordforbindelser, stikforbindelser og integrerede temperatursensorer
  • Hver pH-kombinationselektrode leveres med individuelt serienummer og kvalitetscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper DIN
Knudepunkt Platinmembran
Materiale A-glas
pH-område 7,0± 0,3
Type pH-mikrokombinationselektrode
Intern reference Ag/AgCl
membran Cylinder
Temperaturområde (metrisk). −5 til +100 °C
Længde (metrisk) 96 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) 3 mm