Få mere at vide
SI Analytics™ pH-kombinations mikro-elektrode
Artikelnummer. 10467353 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Konnektortyper:
BNC/RCA
DIN
DIN og 4 mm bananstik
DIN, 4 mm bananprop
Fast kabel
Stikhoved
Type:
Kombineret pH-mikroelektrode
pH-kombinationselektrode
membran:
Cylinder
Kugle
Sfære
Spyd
Diameter (metrisk):
12/3 mm
3 mm
5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Type membran Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10467353 DIN pH-kombinationselektrode Cylinder 3 mm -
10007900 DIN Kombineret pH-mikroelektrode Cylinder 3 mm Hver
10223461 BNC/RCA Kombineret pH-mikroelektrode Cylinder 3 mm Hver
10087870 Fast kabel Kombineret pH-mikroelektrode Spyd 5 mm Hver
10682551 DIN og 4 mm bananstik Kombineret pH-mikroelektrode Kugle 5 mm Hver
10251203 DIN, 4 mm bananprop pH-kombinationselektrode Sfære 12/3 mm Hver
10359761 Stikhoved Kombineret pH-mikroelektrode Cylinder 3 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10467353 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285130180
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Sikre høj målenøjagtighed, stabilitet og lang levetid, samtidig med at du bevarer høj tilpasningsevne til dine måleopgaver. SI Analytics™ pH Combination Micro-Electrode er robust, holdbar og nem at rengøre.
  • Gennemprøvede high-end elektroder til krævende måleopgaver
  • Dobbelt junction-referencesystem Silamid™ for hurtig og stabil indhentning af målte værdier og for længere elektrodelevetid
  • Den største alsidighed af pH-elektroder opnås gennem et stort udvalg af overgange, membranglastyper og -former, aksellængder og -diametre, jordsamlinger, stikforbindelser og integrerede temperatursensorer
  • Hver pH-kombinationselektrode leveres med individuelt serienummer og kvalitetscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper DIN
Knudepunkt Platinmembran
Materiale A-Glass
pH-område 0 til 14
Type pH-kombinationselektrode
Intern reference Ag/AgCl
membran Cylinder
Model- N 6000 1M-Din-Id
Temperaturområde (metrisk). -5 °C til +100 °C
Længde (metrisk) 96 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) 3 mm