Få mere at vide
SI Analytics™ pH-kombinations mikro-elektrode
Shop alle SI Analytics produkter
Konnektortyper:
BNC/RCA
DIN
DIN og 4 mm bananstik
DIN, 4 mm bananstik, 4 mm Banana Plug
Fast kabel
Stikhoved
Type:
pH-kombinationselektrode
pH-mikrokombinationselektrode
membran:
Cylinder
Flasker
Kugle
Sfære
Spyd
Diameter (metrisk):
12/3 mm
3 mm
5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Gennemprøvede high-end elektroder til krævende måleopgaver
- Dobbelt kryds Silamid™ referencesystem til hurtig og stabil indsamling af målte værdier og for længere elektrodelevetid
- Den største alsidighed af pH-elektroder opnås ved et stort udvalg af samlinger, membranglastyper og -former, skaftlængder og diametre, jordforbindelser, stikforbindelser og integrerede temperatursensorer
- Hver pH-kombinationselektrode leveres med individuelt serienummer og kvalitetscertifikat
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Stikhoved |
| Knudepunkt | Keramisk membran |
| Materiale | A-glas |
| pH-område | 7,0± 0,3 |
| Type | pH-mikrokombinationselektrode |
| Intern reference | Ag/AgCl |
| membran | Cylinder |
| Temperaturområde (metrisk). | -5 °C til +100 °C |
| Længde (metrisk) | 180 mm |
| Længde (metrisk) kabel | 1 m |
| Vis mere |