Få mere at vide
SI Analytics™ pH-kombinations mikro-elektrode
Artikelnummer. 10223461 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Konnektortyper:
BNC/RCA
DIN
DIN og 4 mm bananstik
DIN, 4 mm bananprop
Fast kabel
Stikhoved
Type:
Kombineret pH-mikroelektrode
pH-kombinationselektrode
membran:
Cylinder
Kugle
Sfære
Spyd
Diameter (metrisk):
12/3 mm
3 mm
5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Type membran Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10223461 BNC/RCA Kombineret pH-mikroelektrode Cylinder 3 mm Hver
10007900 DIN Kombineret pH-mikroelektrode Cylinder 3 mm Hver
10087870 Fast kabel Kombineret pH-mikroelektrode Spyd 5 mm Hver
10682551 DIN og 4 mm bananstik Kombineret pH-mikroelektrode Kugle 5 mm Hver
10251203 DIN, 4 mm bananprop pH-kombinationselektrode Sfære 12/3 mm Hver
10467353 DIN pH-kombinationselektrode Cylinder 3 mm -
10359761 Stikhoved Kombineret pH-mikroelektrode Cylinder 3 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10223461 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285105632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3963.23 DKK
    3059.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 903.48 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Sikre høj målenøjagtighed, stabilitet og lang levetid, samtidig med at du bevarer høj tilpasningsevne til dine måleopgaver. SI Analytics™ pH Combination Micro-Electrode er robust, holdbar og nem at rengøre.
  • Gennemprøvede high-end elektroder til krævende måleopgaver
  • Dobbelt kryds Silamid™ referencesystem til hurtig og stabil indsamling af målte værdier og for længere elektrodelevetid
  • Den største alsidighed af pH-elektroder opnås ved et stort udvalg af samlinger, membranglastyper og -former, skaftlængder og diametre, jordforbindelser, stikforbindelser og integrerede temperatursensorer
  • Hver pH-kombinationselektrode leveres med individuelt serienummer og kvalitetscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper BNC/RCA
Knudepunkt Platinmembran
Materiale A-glas
pH-område 7,0± 0,3
Type Kombineret pH-mikroelektrode
Intern reference Ag/AgCl
membran Cylinder
Temperaturområde (metrisk). -5 til +100 °C
Længde (metrisk) 96 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) 3 mm