Få mere at vide
Mettler Toledo™ pH-kombinationselektroder
Artikelnummer. 10425072 Shop alle Mettler Toledo produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
120 mm
225 mm
pH-område:
0 til 12
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) pH-område Pakningsstørrelse
10425072 120 mm 0 til 12 Hver
10702064 225 mm 0 til 12 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10425072 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 59903230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11219.78 DKK
    3889.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 7330.48 DKK
    65% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Tekniske data
Type pH-kombinationselektrode
Længde (metrisk) 120 mm
pH-område 0 til 12
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Til brug med (udstyr) Anvendelse i reaktorer, tanke, åbne bassiner og overførselsledninger under barske kemiske procesforhold.