Få mere at vide
SI Analytics™ pH-kombinationselektrode med sensorgenkendelse
Shop alle SI Analytics produkter
Konnektortyper:
DIN og 4 mm bananstik, 4 mm Banana Plug
Fast kabel, 4 mm Banana Plug
SMEK Plug Head
Knudepunkt:
Platin
Platinmembran
Platinum Diaphragm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Gennemprøvede high-end elektroder til krævende måleopgaver
- Dobbelt kryds Silamid™ referencesystem til hurtig og stabil indsamling af målte værdier og for længere elektrodelevetid
- Den største alsidighed af pH-elektroder opnås ved et stort udvalg af samlinger, membranglastyper og -former, skaftlængder og diametre, jordforbindelser, stikforbindelser og integrerede temperatursensorer
- Hver pH-kombinationselektrode leveres med individuelt serienummer og kvalitetscertifikat
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Fast kabel, 4 mm Banana Plug |
| Knudepunkt | Platin |
| Materiale | A-glas |
| pH-område | 0 til 14 |
| Type | Kombination Ag/AgCl pH-elektrode, ikke-genopfyldelig, semi-mikro |
| Intern reference | Silamid™ |
| membran | Kugle |
| Temperaturområde (metrisk). | -5 °C til +100 °C |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |