Få mere at vide
SI Analytics™ pH-kombinationselektrode med skruehoved
Artikelnummer. 10579381 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
120 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10579381 120 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10579381 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285118158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3430.00 DKK
    3122.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 307.90 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Sikre høj målenøjagtighed, stabilitet og lang levetid, samtidig med at du bevarer høj tilpasningsevne til dine måleopgaver. SI Analytics™ pH-kombinationselektrode med skrueprophoved er robust, holdbar og nem at rengøre.
  • Gennemprøvede high-end elektroder til krævende måleopgaver
  • Silamid™ referencesystem til hurtig og stabil indsamling af målte værdier og for længere elektrodelevetid
  • Den største alsidighed af pH-elektroder opnås ved et stort udvalg af samlinger, membranglastyper og -former, skaftlængder og diametre, jordforbindelser, stikforbindelser og integrerede temperatursensorer
  • Hver pH-kombinationselektrode leveres med individuelt serienummer og kvalitetscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Skrueprophoved
Knudepunkt 3 x keramisk membran
Materiale L-glas
pH-område 0 til 12
Type Lav vedligeholdelses pH-kombinationselektrode
Intern reference Ag/AgCl
membran Kugle
Model- L 9080
Temperaturområde (metrisk). -3 °C til +80°
Længde (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) 12 mm