Få mere at vide
SI Analytics™ pH-kombinationselektrode
Artikelnummer. p-8014074 Shop alle SI Analytics produkter
Længde (metrisk):
120 mm
170 mm
320 mm
500 mm
600 mm
Knudepunkt:
Jordforbindelsesmembran
Jordledsmembran
Keramisk membran
Platinmembran
Temperaturområde (metrisk).:
-5 °C til +100 °C
0 °C til 100 °C
0 °C til 40 °C
10 °C til 40 °C
Materiale:
A-glas
H-glas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10558281
Brand: SI Analytics™ 285100042
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre høj målenøjagtighed, stabilitet og lang levetid, samtidig med at du bevarer høj tilpasningsevne til dine måleopgaver. SI Analytics™ pH-kombinationselektrode er robust, holdbar og nem at rengøre.
  • Gennemprøvede high-end elektroder til krævende måleopgaver
  • Dobbelt kryds Silamid™ referencesystem til hurtig og stabil indsamling af målte værdier og for længere elektrodelevetid
  • Den største alsidighed af pH-elektroder opnås ved et stort udvalg af samlinger, membranglastyper og -former, skaftlængder og diametre, jordforbindelser, stikforbindelser og integrerede temperatursensorer
  • Hver pH-kombinationselektrode leveres med individuelt serienummer og kvalitetscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Stikhoved
Knudepunkt Keramisk membran
Materiale A-glas
pH-område 0 til 14
Type Kombination pH-elektrode, glashus
Intern reference Silamid™
membran Kugle
Model- N 6280
Temperaturområde (metrisk). -5 °C til +100 °C
Længde (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) 12 mm