Få mere at vide
SI Analytics™ pH-kombinationselektrode
Shop alle SI Analytics produkter
Længde (metrisk):
120 mm
170 mm
320 mm
500 mm
600 mm
Knudepunkt:
Jordforbindelsesmembran
Jordledsmembran
Keramisk membran
Platinmembran
Temperaturområde (metrisk).:
-5 °C til +100 °C
0 °C til 100 °C
0 °C til 40 °C
10 °C til 40 °C
Materiale:
A-glas
H-glas
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Gennemprøvede high-end elektroder til krævende måleopgaver
- Dobbelt kryds Silamid™ referencesystem til hurtig og stabil indsamling af målte værdier og for længere elektrodelevetid
- Den største alsidighed af pH-elektroder opnås ved et stort udvalg af samlinger, membranglastyper og -former, skaftlængder og diametre, jordforbindelser, stikforbindelser og integrerede temperatursensorer
- Hver pH-kombinationselektrode leveres med individuelt serienummer og kvalitetscertifikat
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Stikhoved |
| Knudepunkt | Platinmembran |
| Materiale | H-glas |
| pH-område | 0 til 14 |
| Type | Kombinations Ag/AgCl pH-elektrode, ikke-genopfyldelig |
| Intern reference | Silamid™ |
| membran | Kugle |
| Model- | H 61 |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 100 °C |
| Længde (metrisk) | 170 mm |
| Vis mere |