Få mere at vide
SI Analytics™ pH-kombinationselektrode
Artikelnummer. 10129052 Shop alle SI Analytics produkter
Længde (metrisk):
120 mm
170 mm
320 mm
500 mm
600 mm
Knudepunkt:
Jordforbindelsesmembran
Jordledsmembran
Keramisk membran
Platinmembran
Temperaturområde (metrisk).:
-5 °C til +100 °C
0 °C til 100 °C
0 °C til 40 °C
10 °C til 40 °C
Materiale:
A-glas
H-glas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10129052
Brand: SI Analytics™ 285130220
Sikre høj målenøjagtighed, stabilitet og lang levetid, samtidig med at du bevarer høj tilpasningsevne til dine måleopgaver. SI Analytics™ pH-kombinationselektrode er robust, holdbar og nem at rengøre.
  • Proven high-end electrodes for demanding measurement tasks
  • Double junction Silamid™ reference system for fast and stable acquiring of measured values and for longer electrode life
  • Utmost versatility of pH electrodes is achieved by a large selection of junctions, membrane glass types and shapes, shaft lengths and diameters, ground joints, plug connections and integrated temperature sensors
  • Each pH combination electrode comes with individual serial number and quality certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Plug Head
Knudepunkt Jordforbindelsesmembran
Materiale H-glas
pH-område 0 to 14
Type Combination pH Electrode
Intern reference Silamid™
membran Sphere
Model- H 64 1M-Din-Id
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Længde (metrisk) 170 mm
Diameter (metrisk) 12 mm