Få mere at vide
SI Analytics™ pH-kombinationselektrode A 7780
Shop alle SI Analytics produkter
Længde (metrisk):
120 mm
Beskrivelse
- Glas skaft
- 3 x Keramisk kryds
- Gel elektrolyt
- Silamid™ -referencesystem
- Kuglemembran
- A-glas
- Længde 120 mm, 12 mm dia.
- -5 til +80 °C
- 0 til 14 pH
- En 7780 NTC30 DIN N
- Temperaturføler NTC 30 kOhm
- 1 m fast kabel med DIN + 4 mm bananstik
Tekniske data
Tekniske data
| Knudepunkt | 3 x Keramisk Junction |
| Materiale | Glasskaft A-Glas |
| pH-område | 0 til 14 |
| Til brug med (applikation) | Markmålinger, drikkevareproduktion |
| Inkluderer | Temperaturføler NTC 30 kOhm, 1 m fast kabel med DIN + 4 mm bananstik |
| Temperaturområde (metrisk). | -5 °C til +80 °C |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Diameter (metrisk) krop | 12 mm |