Få mere at vide
SI Analytics™ pH-kombinationselektrode
Shop alle SI Analytics produkter
Diameter (metrisk):
12 mm
Beskrivelse
- Kombinationselektrode
- Glas skaft
- 0 til 14 pH
- Silamid™ -referencesystem
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | pH-kombinationselektrode |
| Materiale | Glas skaft |
| pH-område | 0 til 14 |
| membran | Kugle |
| Model- | Pl 80-225 Ph |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 130 °C |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |