Få mere at vide
pH-buffere, Twin Neck, Fisherbrand™
Artikelnummer. p-8993003 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
pH:
10,01
4,01
7,0
Pakningsstørrelse:
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH Pakningsstørrelse
10741614 4,01 500ml
10287063 7,0 500ml
10414795 10,01 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10741614
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør nøjagtige pH-kalibreringer med farvekodet tvillinghals Fisherbrand™ pH-bufferflasker.
Bufferfarvekoder :
  • Pink = pH 4,01
  • Gul = pH 7,00
  • Blå = pH 10,01
Fås i 500 ml flasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) pH-kalibrering
pH 4,01