Beskrivelse
Udfør nøjagtige pH-kalibreringer med farvekodet tvillinghals Fisherbrand™ pH-bufferflasker.
Bufferfarvekoder :
- Pink = pH 4,01
- Gul = pH 7,00
- Blå = pH 10,01
Fås i 500 ml flasker
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | pH-kalibrering |
| pH | 10,01 |