Få mere at vide
Bufferopløsning, pH 7,00, farvet, Chem-Lab
Artikelnummer. 11953073
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 11953073
Brand: Chem-Lab CL03.0704.0100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til pH-vedligeholdelse og måling i neutrale prøver. Bufferopløsning, pH 7,00, farvet, Chem-Lab er en grøn fosfatopløsning med et pH-niveau på 7,00 ved 20 °C. Løsningen kan spores til standard referencematerialer (SRM ) fra NIST .
pH-niveau± 0,02 ved specificeret temperatur:
  • pH 7,13 ved 0 °C
  • pH 7,05 ved 10 °C
  • pH 7,00 ved 20 °C
  • pH 6,99 ved 25 °C
  • pH 6,98 ved 30 °C
  • pH 6,97 ved 40 °C
  • pH 6,96 ved 50 °C
Tekniske data
Kogepunkt 100 °C
Farve Grøn
Tæthed 1.00g/mL
Til brug med (applikation) Laboratoriebrug, pH-målinger
pH 7.00
Fysisk form Væske
Mængde 100 ml
Løsningstype pH Buffer
Formulering Phosphate
Lugt Odorless
Emballage Polyethylen
Sporbarhed til NIST Yes
Opløselighedsinformation Soluble in water