Få mere at vide
Bufferopløsning, pH 12,00, Chem-Lab
Artikelnummer. 10172292
Skift visning
Mængde:
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
10172292 1000 ml 1 L
1 options
Artikelnummer. 10172292 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL03.0207.1000
Designet til pH-måling og vedligeholdelse i alkaliske prøver. Bufferopløsning, pH 12,00, Chem-Lab er en opløsning af fosfat og natriumhydroxid med et pH-niveau på 12,00± 0,02 ved 20 °C. Løsningen kan spores til standard referencematerialer (SRM ) fra NIST .
pH-niveauer± 0,02:
  • pH 12,58— 0 °C
  • pH 12,26— 10 °C
  • pH 12,00— 20 °C
  • pH 11,88— 25 °C
  • pH 11,75— 30 °C
  • pH 11,53— 40 °C
  • pH 11,31— 50 °C
  • pH 11,09— 60 °C
  • pH 10,88— 70 °C
  • pH 10,68— 80 °C
  • pH 10,48— 90 °C
Tekniske data
CAS 14265-44-2, 1310-73-2
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.01g/mL
Til brug med (applikation) Laboratoriebrug, pH-målinger
pH 12.00 ±0.02
Fysisk form Væske
Mængde 1000 ml
Løsningstype pH Buffer
Formulering Phosphate-NaOH
Molekylær formel O4P
Lugt Odorless
Emballage Polyethylen
Sporbarhed til NIST Yes
Opløselighedsinformation Soluble in water
InChI nøgle NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-K
Molekylvægt (g/mol) 94.97