Få mere at vide
Bufferopløsning, pH 10,00, Chem-Lab
Artikelnummer. 10376312
Skift visning
Mængde:
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10376312 1000 ml 1 L
1 options
Artikelnummer. 10376312 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL03.0204.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00 DKK
    164.18 DKK / 1 L
    Spare 46.82 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Designet til pH-måling og vedligeholdelse i moderat alkaliske prøver. Bufferopløsning, pH 10,00, Chem-Lab er en opløsning af borsyre, natriumhydroxid og kaliumchlorid med et pH-niveau på 10,00± 0,02 ved 20 °C. Løsningen kan spores til standard referencematerialer (SRM ) fra NIST .
pH-niveauer± 0,02:
  • pH 10,24— 0 °C
  • pH 10,10— 10 °C
  • pH 10,00— 20 °C
  • pH 9,95— 25 °C
  • pH 9,90— 30 °C
  • pH 9,82— 40 °C
  • pH 9,75— 50 °C
  • pH 9,68— 60 °C
  • pH 9,62— 70 °C
  • pH 9,55— 80 °C
  • pH 9,49— 90 °C
Tekniske data
CAS 10043-35-3, 7447-40-7, 1310-73-2
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.01g/mL
Til brug med (applikation) Laboratoriebrug, pH-målinger
pH 10.00 ±0.02
Fysisk form Væske
Mængde 1000 ml
Løsningstype pH-buffer
Formulering Borsyre (H3BO3), kaliumchlorid (KCl) og natriumhydroxid (NaOH)
Lugt Lugtfri
Emballage Polyethylen
Sporbarhed til NIST Ja
Opløselighedsinformation Vandopløselig