Få mere at vide
pH-bufferstandardopløsninger pH 10,012, Hach Lange™
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
- pH-standard, IUPAC, pH 10,012 ved 25° C, certificeret, 500 mL (radiometer analytisk)
- 10.012± 0,010 pH ved 25 °C koncentration
- Sporbar til IUPAC pH-skala og NIST
- Holdbarhed på 48 måneder fra produktionsdato
- Hver flaske (500 ml) er forsynet med et COFRAC-verifikationscertifikat og overensstemmelses- og sporbarhedscertifikat udarbejdet i henhold til ISO31
- Total kontrol af sporbarhedskæden og beregnede usikkerheder
- Direkte sporbarhed til primære standarder og referencemetoden
- Kompetencen og integriteten af et laboratorium, der er internationalt anerkendt for at være akkrediteret til måling af pH og ledningsevne referencematerialer
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Farve | Farveløs |
| pH | 10.012 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 mL |
| Lugt | Odorless |
| Sporbarhed til NIST | Yes |