Få mere at vide
pH-bufferopløsning pH 5, Fisher Chemical™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 L
10 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
Beskrivelse
Kviksølvfri buffere ved 25 °C (pH4 og pH10 er farvede) med forlænget holdbarhed. Leveres med et detaljeret analysecertifikat, som beskriver sporbarhed til NIST . Temperaturafhængighedsdata er trykt på etiketten, ligesom partinumre og udløbsdatoer.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Ikke udpeget |
| pH | 5 |
| Mængde | 1 L |