Få mere at vide
pH-bufferopløsning, Jenway™
pH:
2
9.22
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
- Opbevaringsopløsning til pH-elektroder
- 500 ml flaske
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 2 |
| Mængde | 500 mL |