Få mere at vide
pH-bufferposer, METTLER TOLEDO™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-194215 Shop alle Mettler Toledo produkter
Mængde:
30 x 20 mL
pH:
10.0
4, 7, 10
Pakningsstørrelse:
597ml
600ml
Artikelnummer. 10431721
Brand: Mettler Toledo 51302079
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bufferopløsninger i forseglede poser til nem og præcis kalibrering af pH-måleudstyr.
  • Sporbar til NIST primære standarder
Note: Billedet ovenfor er kun repræsentativt. Se Specifikationer for specifikke detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå/hvid
Koncentration 0.02 M
Til brug med (applikation) Kalibrering
Til brug med (udstyr) pH-måler
pH 10.0
Fysisk form Væske
Mængde 30 x 20 mL
Løsningstype Buffer
Emballage Tasker
Grad Laboratorie