Få mere at vide
pH 7,01 kalibreringsbufferposer, Hanna Instruments™
Artikelnummer. 10779061
Skift visning
Mængde:
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Mængde unitSize
10779061 20 mL Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 10779061 Leverandør Hanna Instruments Leverandørnr. HI70007C
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Førsteklasses kvalitet pH 7.01 kalibreringsbuffer altså NIST sporbar og leveres med et analysecertifikat med en nøjagtighed på +/- 0,01 pH ved 25 °C.
  • Førsteklasses kvalitet pH 7.01 kalibreringsbuffer altså NIST sporbar og leveres med et analysecertifikat
  • Nøjagtighed på +/- 0,01 pH ved 25 °C
  • Temperaturdiagram over den faktiske pH-værdi ved forskellige temperaturer trykt på hver pose
  • pH 7,01 kalibreringsbuffer fremstillet iht ISO 3696/BS3978 standarder
  • Bruger salte med høj renhed, deioniseret vand, certificerede vægtkontrollerede vægte og klasse A glasvarer
  • I et temperaturkontrolleret miljø overvåget med certificerede termometre
  • Rapporterede værdier er nøjagtige til +/- 0,01 pH @ 25 °C og kan spores til NIST Standard referencematerialer (SRM'er)
Tekniske data
Farve Ikke udpeget
pH 7.01
Fysisk form Væske
Mængde 20 mL
Formulering Aqueous Buffer Solution
Lugt Odorless
Emballage 25 Pakke
Sporbarhed til NIST Yes