Få mere at vide
pH 4,01 poser med kalibreringsbufferopløsning, Hanna Instruments™
Artikelnummer. 10565611
Skift visning
Mængde:
20 mL
Artikelnummer. Mængde
10565611 20 mL
1 options
Artikelnummer. 10565611 Leverandør Hanna Instruments Leverandørnr. HI70004C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1008.66 DKK
    349.01 DKK / Pakke med 25
    Spare 659.65 DKK
    65% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Førsteklasses kvalitet pH 4.01 kalibreringsbuffer altså NIST sporbar og leveres med et analysecertifikat, der er ideelt, eller brugere, der ikke kalibrerer ofte.
  • Førsteklasses kvalitet pH 4.01 kalibreringsbuffer altså NIST sporbar og leveres med et analysecertifikat
  • Temperaturdiagram over den faktiske pH-værdi ved forskellige temperaturer trykt på hver pose
  • pH 4,01 kalibreringsbuffer fremstillet iht ISO 3696/BS3978 standarder, der anvender salte med høj renhed, deioniseret vand, certificerede vægtkontrollerede vægte og klasse A glasvarer
  • I et temperaturkontrolleret miljø overvåget med certificerede termometre
  • Rapporterede værdier er nøjagtige til +/- 0,01 pH @ 25 °C og kan spores til NIST Standard referencematerialer (SRM'er)
  • Ideel til brugere, der ikke kalibrerer ofte
  • Ideel til brug i marken på grund af bærbarhed
Tekniske data
Farve Ikke udpeget
pH 4.01
Fysisk form Væske
Mængde 20 mL
Formulering Aqueous Buffer Solution
Lugt Odorless
Emballage 25 Pakke
Sporbarhed til NIST Yes