Få mere at vide
pH 9,00 bufferopløsning ved 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11454559 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 L
5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
Artikelnummer. 11454559
Brand: Reagecon 109025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Testet, certificeret, NIST sporbar og holdbar bufferopløsning.
  • pH-bufferreferencestandard, pH-bufferreferencemateriale
  • Testet og certificeret af en ISO17025 akkrediteret testmetode (INAB Ref: 264T) og NIST sporbar.
  • Garanteret stabilitet gennem hele dens holdbarhed, selv efter åbning af flasken.
Tekniske data
Oversigt Accuracy ± 0.01 pH units
pH 9.00 ±0.01
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Emballage HDPE flaske GL45