Få mere at vide
pH 8 buffer standard, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
500 mL
Beskrivelse
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| pH | 8 SI-enheder |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | pH 8 Buffer Standard |
| Koncentration | 8 mol/L |
| Til brug med (applikation) | pH-kalibrering |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 mL |
| Løsningstype | Standard |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Various |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug