Få mere at vide
Oakton™ pH 700, CON 700, pH-CON 700 pH/ledningsevne bordmålere, måler ledningsevne, TDS og temperatur
Artikelnummer. 15160033 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Model-:
PC 700 meter med pH-elektrode
pH 700, dobbelt junction-elektrode
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
15160033 pH 700, dobbelt junction-elektrode Hver
12983517 PC 700 meter med pH-elektrode Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15160033 Leverandør Oakton™ Leverandørnr. 3541910
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-01-2027
En overkommelig måde at tage konsekvente, nøjagtige ledningsevnemålinger i dit laboratorium.
Kompakt, pladsbesparende design med et større, nemmere at læse display
  • Lave omkostninger plus høj ydeevne
  • Stort dobbelt display
  • Indbygget hukommelsesfunktion
  • Hold funktion
  • Indbygget hukommelsesfunktion
  • Fås med indbygget elektrodestativ
  • Valgbar manuel eller automatisk temperaturkompensation
Bemærk: Kat. nr. 13-620-461 leveres ikke med en sonde.
Tekniske data
Nøjagtighed (mV) ±0,2 inden for 199,9 mV,± 2 ud over 200mV
Nøjagtighed (pH) ±0,01
Kalibreringspunkter 5
Datapunkter 100
Display Type LCD
Måletilstande pH, Ledningsevne
Rækkevidde (mV) ±2000 mV
Område (pH) 0 til 14
Opløsning (pH) 0.01
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 100 °C
Til brug med (applikation) Måler pH, mV og temperatur (C eller F)
Inkluderer Måler, dobbeltforbindelse pH-elektrode, temp. sonde, elektrodestander, universel strømforsyning/adaptere
Model- pH 700, dobbelt junction-elektrode
Sondetype ATC
Produkttype pH/ORP/temperaturmåler
Opløsning (mV) ±0,1 fra 199,9 mV,± 1 ud over 200mV
Temperatur nøjagtighed ±0,3 °C
Temperaturkompensation Automatisk eller manuel fra 0° til 100 °C
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 212 °F
Temperaturopløsning 0,1 °C
garanti 3 år
Spænding 120/240 V