Få mere at vide
pH 7,41 bufferopløsning ved 25 °C ifølge European Pharmacopoeia (EP), Reagecon Artikelnummer.: 10708448
pH 7,41 bufferopløsning ved 25 °C ifølge European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10708448 Shop alle Reagecon produkter
500 mL, 500ml
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 10708448
Brand: Reagecon EP741
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Testet, certificeret, NIST sporbar og holdbar bufferopløsning.
  • European Pharmacopoeia (EP) referencestandard, European Pharmacopoeia (EP) referencemateriale
  • Testet og certificeret af en ISO17025 akkrediteret testmetode (INAB Ref: 264T) og NIST sporbar.
  • Garanteret stabilitet gennem hele dens holdbarhed, selv efter åbning af flasken.
Tekniske data
Oversigt Accuracy ± 0.01 pH units
pH 7.41 ±0.01
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Emballage HDPE flaske GL45
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1074125B1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/06/2025 ArtikelnummerEP741
Partinummer1074124F1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/08/2024 ArtikelnummerEP741
Partinummer1074123L1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/08/2024 ArtikelnummerEP741
Partinummer1074123E1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/09/2023 ArtikelnummerEP741
Partinummer10741230 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato09/06/2023 ArtikelnummerEP741
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
pH 7,41 bufferopløsning ved 25 °C ifølge European Pharmacopoeia (EP), Reagecon >