Få mere at vide
pH 4,6 Acetatbufferopløsning ifølge European Pharmacopoeia (EP), Reagecon Artikelnummer.: 11436594
pH 4,6 Acetatbufferopløsning ifølge European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11436594 Shop alle Reagecon produkter
1 L, 1 L
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 11436594
Brand: Reagecon 4001400
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Testet, certificeret, NIST sporbar og holdbar acetatbufferopløsning.
  • Bufferopløsning i henhold til europæisk farmakopé (EP)
  • Testet og certificeret af en ISO17025 akkrediteret testmetode (INAB Ref: 264T) og NIST sporbar.
  • Garanteret stabilitet gennem hele dens holdbarhed, selv efter åbning af flasken.
Tekniske data
Oversigt Accuracy ± 0.02 pH units
Til brug med (applikation) Produktmonografier
pH 4.6 ±0.02
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Emballage HDPE flaske GL45
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
pH 4,6 Acetatbufferopløsning ifølge European Pharmacopoeia (EP), Reagecon >