Få mere at vide
pH 4,00 Phthalat-fri bufferopløsning ved 20 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11430459 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 11430459
Brand: Reagecon CC1040
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Testet, certificeret, NIST sporbar og holdbar bufferopløsning.
  • Phthalat-fri
  • pH-bufferreferencestandard, pH-bufferreferencemateriale
  • Testet og certificeret af en ISO17025 akkrediteret testmetode (INAB Ref: 264T) og NIST sporbar.
  • Garanteret stabilitet gennem hele dens holdbarhed, selv efter åbning af flasken.
Tekniske data
Oversigt Accuracy ± 0.01 pH units
pH 4.00 ±0.01
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Emballage HDPE flaske GL45
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BUFFER SOLUTION pH 4.00 ± 0.01 @ 20°C
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: citric acid monohydrate