Få mere at vide
pH 3 buffer standard, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16381206 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. 16381206
Brand: SPEX Certiprep PHBUFF3500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
pH3 SI-enheder
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale pH 3 Buffer Standard
Koncentration 3 mol/L
Til brug med (applikation) pH-kalibrering
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Løsningstype Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Various
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug