Learn More
pH 3,788 NIST Værdibufferopløsning ved 20 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Product Code. 11476394 Shop All Reagecon Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
500 mL
missing translation for 'unitSize'
500ml
Product Code. 11476394
missing translation for 'mfr': Reagecon 103788
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Testet, certificeret, NIST sporbar og holdbar bufferopløsning.
  • pH-bufferreferencestandard, pH-bufferreferencemateriale
  • Testet og certificeret af en ISO17025 akkrediteret testmetode (INAB Ref: 264T) og NIST sporbar.
  • Garanteret stabilitet gennem hele dens holdbarhed, selv efter åbning af flasken.
Specifications
Oversigt Accuracy ± 0.010 pH units
pH 3.788 ±0.010
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Emballage HDPE flaske GL45