Få mere at vide
pH 3,776 DIN 19266 bufferopløsning ved 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15142077 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15142077
Brand: Reagecon 103776
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Testet, certificeret, NIST sporbar og holdbar bufferopløsning.
  • pH-bufferreferencestandard, pH-bufferreferencemateriale
  • Testet og certificeret af en ISO17025 akkrediteret testmetode (INAB Ref: 264T) og NIST sporbar.
  • Garanteret stabilitet gennem hele dens holdbarhed, selv efter åbning af flasken.
Tekniske data
Oversigt Accuracy ± 0.010 pH units
pH 3.76 ±0.010
Fysisk form Væske
Mængde 500 ml
Emballage HDPE flaske GL45