Få mere at vide
pH 3,00 bufferopløsning ved 25 °C, Reagecon
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Beskrivelse
- pH-bufferreferencestandard, pH-bufferreferencemateriale
- Testet og certificeret af en ISO17025 akkrediteret testmetode (INAB Ref: 264T) og NIST sporbar.
- Garanteret stabilitet gennem hele dens holdbarhed, selv efter åbning af flasken.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Accuracy ± 0.02 pH units |
| pH | 3.00 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 mL |
| Emballage | HDPE flaske GL45 |