Få mere at vide
pH 2 buffer standard, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
500 mL
Beskrivelse
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| pH | 2 SI-enheder |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | pH 2 Buffer Standard |
| Koncentration | 2 mol/L |
| Til brug med (applikation) | pH-kalibrering |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 mL |
| Løsningstype | Standard |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Various |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Buffer Standard
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: hydrochloric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug