Få mere at vide
Thermo Scientific™ pH 10 HPLC Mobile Phase Buffer, 10mM Ammoniumbicarbonat, 5% Methanol
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
Høj pH (10,0) mobilfase forbedrer kromatografisk separation af forbindelser sammenlignet med konventionelle syre-modificerede mobile faser i HPLC.
- Egnet til præparativ kromatografi og HPLC
- Unik blanding formuleret til at forbedre adskillelsen af forbindelser i forhold til konventionelle syre-modificerede mobile faser
- Udviklet i samarbejde med kromatografieksperterne Thermo Fisher Scientific
- Filtreret til 0,2 μm
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 10 ±0,1 ved 25 °C |
| Absorbans | 1,00 max ved 210 nm, 0,04 maks. ved 230 nm, 0,005 maks. ved 280 nm, 0,005 maks. ved 350 nm |
| Farve | 5 maks. (APHA) |
| Udseende | Klar, farveløs væske |
| Mængde | 4 L |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Renhedsgrad noter | HPLC og præparativ kromatografi |