Få mere at vide
pH 10 buffer standard, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
500 ml
Beskrivelse
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| pH | 10 SI-enheder |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | pH 10 Buffer Standard |
| Koncentration | 10 mol/L |
| Til brug med (applikation) | pH-kalibrering |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 ml |
| Løsningstype | Standard |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Various |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Buffer Standard
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: disodium tetraborate
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug