Få mere at vide
PH-064, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486717
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16486717 5 mg -
16465006 100 mg -
16464008 10 mg -
16410367 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16486717 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10499
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress PH-064 (BIM-46187) is an inhibitor of heterotrimeric G-protein complex.
PH-064 (BIM-46187) is an inhibitor of heterotrimeric G-protein complex.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PH-064
CAS 892546-37-1
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C44H58N8O2S2
Mængde 5 mg
Synonym BIM-46187
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (125.77 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@H](CSSC[C@@H](C(N1CCN2C([C@@H]1CC3CCCCC3)=NC(C4=CC=CC=C4)=C2)=O)N)N)N([C@H]5CC6CCCCC6)CCN(C5=N7)C=C7C8=CC=CC=C8
Molekylvægt (g/mol) 795.11
Formel vægt 795.11
Procent renhed 96.95%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation