Få mere at vide
PGS-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483438
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
20mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16483438 10 mg 10mg
16460426 20 mg 20mg
16436167 5 mg 5mg
16400799 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16483438 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101587
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress PGS-IN-1 is a potent inhibitor of prostaglandin synthetase (PGS) with an IC50 of 0.28 μM; also inhibits 5-lipoxygenase with an IC50 of 1.05 μM.
PGS-IN-1 is a potent inhibitor of prostaglandin synthetase (PGS) with an IC50 of 0.28 μM
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PGS-IN-1
CAS 102271-49-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H26O3
Mængde 10 mg
Synonym KME-4
SMIL O=C1OCC/C1=C\C2=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C2
Molekylvægt (g/mol) 302.41
Formel vægt 302.41
Procent renhed 99.51%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus