Få mere at vide
MedChemExpress pGlu-Pro-Arg-MNA monoacetate
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 2070009-26-4 |
| Opløselighed | H2O : ≥ 25 mg/mL (42.19 mM) |
| Indhold og opbevaring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 592.6 g/mol |
| Produkttype | Biochemical Assay Reagents |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 99.0% |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |