Få mere at vide
Invitrogen™ PGK1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13472727
Skift visning
Mængde:
100 μL
Pakningsstørrelse:
100µL
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13472727 100 μL 100µL
1 options
Artikelnummer. 13472727 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PA528612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4600.00 DKK
    3679.65 DKK / 100µL
    Spare 920.35 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rabbit Polyclonal Antibody
Recommended positive controls: 293T, PGK1 shRNA-transfected 293T, A431, HeLa, HepG2, mouse brain, Rat liver, Yeast wild type 303. Predicted reactivity: Mouse (97%), Rat (97%), Zebrafish (87%), Xenopus laevis (84%), Pig (96%), Chicken (88%), Sheep (96%), Rhesus Monkey (100%), Chimpanzee (100%), Bovine (96%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Also known as ATP:3-phosphoglycerate 1-phosphotransferase showed that the plasmin reductase isolated from conditioned medium of fibrosarcoma cells is the glycolytic enzyme phosphoglycerate kinase. They concluded that phosphoglycerate kinase not only functions in glycolysis but is secreted by tumor cells and participates in the angiogenic process as a disulfide reductase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen PGK1
Applikationer ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Proximity Ligation Assay, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 0.12 mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Formulering PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
Gene PGK1
Genadgangsnr. P00558, P00560, P09411, P16617
Gene Alias cell migration-inducing gene 10 protein; epididymis secretory sperm binding protein Li 68p; HEL-S-68p; MIG10; OK/SW-cl.110; Pgk; Pgk1; Pgk-1; PGKA; Phosphoglycerate kinase; phosphoglycerate kinase 1; Primer recognition protein 2; PRP 2; YCR012W; YCR12W
Gensymboler PGK1
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human PGK1. The exact sequence is proprietary.
Oprensningsmetode Antigen affinity chromatography
Mængde 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 18655, 24644, 5230, 850370
Målarter Human, Mouse, Rat, Monkey, Yeast
Indhold og opbevaring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttype Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PGK1 Polyclonal Antibody
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3(2H)-isothiazolone,5-chloro-2-methyl-with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone