Få mere at vide
Invitrogen™ PGFM Enzyme Konkurrencedygtig ELISA Kit
Artikelnummer. 17825017
Skift visning
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17825017 10 x 96 tests -
15815863 96 prøver Pakke med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17825017 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EIAPGFMX10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37550.00 DKK
    36799.00 DKK / Pakke med 10
    Spare 751.00 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
ELISA
PGFM enzymet ELISA kvantificerer PGFM i serum, plasma, urin, tørrede fækale ekstrakter eller cellekulturmedium.
Metodens princip
PGFM-konkurrencen ELISA kit, der kun bruges til forskning, designet til kvantitativt at måle PGFM til stede i fækale ekstrakter, urin, serum og plasmaprøver. En PGFM-standard leveres til at generere en standardkurve for analysen, og alle prøver skal aflæses fra standardkurven. Standarder eller fortyndede prøver pipetteres i en klar mikrotiterplade belagt med et antistof til at fange kanin-IgG. Et PGFM-peroxidasekonjugat tilsættes standarderne og prøverne i brøndene. Bindingsreaktionen initieres ved tilsætning af et polyklonalt kaninantistof, der er meget specifikt for PGFM, til hver brønd. Efter 1 times inkubation vaskes pladen, og substrat tilsættes. Substratet reagerer med det bundne PGFM-peroxidasekonjugat. Efter en kort inkubation standses reaktionen, og intensiteten af den genererede farve detekteres i en mikrotiterpladelæser, der er i stand til at måle ved 450 nm.
Strenge validering
Hvert fremstillede parti af dette ELISA Sættet er kvalitetstestet for kriterier som følsomhed, specificitet, præcision og lot-til-lot-konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Hos mange arter er livmoder- og placentale Prostaglandin F2alpha (PGFM) involveret i reguleringen af reproduktive og graviditetsrelaterede processer såsom embryonal udvikling, initiering af fødsel og genoptagelse af ovarieaktivitet. Prostaglandin F2alpha metaboliseres til PGFM under den første passage gennem lungerne. PGFM har en længere halveringstid i perifer cirkulation end PGF2alpha og er blevet anvendt som en nyttig analytisk markør for PGF2alpha. PGFM er identisk på tværs af alle arter, og derfor bør dette sæt måle PGFM fra andre kilder end de testede.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 50 til 3200 pg/ml
Assay følsomhed 20.8 pg/mL
Oversigt PGFM Konkurrencedygtig ELISA Kit
Assay Multiplex assay på Luminex Platform
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Fluorescens
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Prøvetype Fækalt ekstrakt, Plasma, Serum, Supernatant, Urin
Tilstrækkelig til 10 x 96 analyser
Målarter Kemi
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinassays, Aktivitetsassays, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ Stress, Metabolisme, Cellesignalering, Epigenetik, Hæmatologi, DNA-skader, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Steroid Hormon Detecti
Til brug med (udstyr) Absorptionsmikropladelæser
Gene Alias Prostaglandin FMProstaglandin FM;
Interassay CV 9.7%
Intraassay CV 9.2%
Sættets indhold Forbelagt 96-brøndplade, standard, Assay Diluent koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, vaske-buffer, kromogen, stopopløsning, klæbende pladedæksler, Standard, Assay Fortynder koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Protein aliaser C20H34O5; 13,14-dihydro-15-keto-PGF2alpha; 13,14-dihydro-15-keto PGF2a; 13,14-dihydro-15-keto PGF2 alpha
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Reproduktionsbiologi
Prøvevolumen Fækalt ekstrakt 50μ L, Plasma 6,25μ L, serum 6,25μ L, Supernatant 50μ L, Urin 6,25μ L
Forsendelsestilstand Våd- eller tøris
Opbevaringskrav -20 °C
Mål PGFM
Test tid 1 time 20 min
Samlet analysetid 1 time 30 min