missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Invitrogen™ Human PGF ELISA Kit
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 x 96 tests
Beskrivelse
Placental vækstfaktor (PlGF) er medlem af den vaskulære endotelvækstfaktor (VEGF) familien. PlGF er en pleiotrop faktor, der påvirker forskellige celletyper og regulerer forskellige biologiske responser. Aktiviteten af vaskulær endotelvækstfaktor (VEGF), som er den mest potente af alle angiogene mediatorer, moduleres delvist af PlGF. Det spiller en stor rolle i vaskulogenese og angiogenese i human placenta.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P49763 |
| Analyseområde | 1,372 til 1000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 2 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 5228 |
| Gen symbol | PGF |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion