Få mere at vide
PGD2-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476087
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16476087 5 mg
16474606 100 mg
16419896 50 mg
16413368 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16476087 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101430
MedChemExpress PGD2-IN-1 is an antagonist of DP extracted from patent WO 2006044732 A2, example 15 (d); has an IC50 of 0.3 nM.
PGD2-IN-1 is an antagonist of DP extracted from patent WO 2006044732 A2, example 15 (d)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PGD2-IN-1
CAS 885066-67-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H23Cl2N3O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 25 mg/mL (54.31 mM)
SMIL O=C(O)C(C)(C)C1=CC=CC(C2=NC(OC)=NC(NCCC3=CC=C(Cl)C=C3Cl)=C2)=C1
Molekylvægt (g/mol) 460.35
Formel vægt 460.35
Procent renhed 98.27%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation