Få mere at vide
Novus Biologicals™ PGA5 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mL
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cancer, Cell Biology, Endocrinology, Signal Transduction |
| Mål | PGA5 |
| Synonym | EC 3.4.23, EC 3.4.23.1, pepsin A, pepsinogen 5, group I (pepsinogen A), pepsinogen A5, PGA3, PGA4 |
| Gen symbol | PGA5 |