Få mere at vide
Novus Biologicals™ PGA5 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18391039 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. 18391039
Brand: Novus Biologicals™ H00005222T02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Cancer, Cell Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Mål PGA5
Synonym EC 3.4.23, EC 3.4.23.1, pepsin A, pepsinogen 5, group I (pepsinogen A), pepsinogen A5, PGA3, PGA4
Gen symbol PGA5