Få mere at vide
Miele Professional™ Doseringssystem
Artikelnummer. 15490575 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
300 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
15490575 300 m Hver
1 options
Artikelnummer. 15490575 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 10087340
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Doseringsskab PG 8596 (AE) til opbevaring af proceskemikalier og doseringsmoduler
  • 2 udtræksskuffer til 3 x 5 l dunke hver
  • Indvendige mål: H 285-690, B 250, T 425-555 mm
  • Per niveau 2 modtagemuligheder for hver doseringsmodul
  • Reservoir muliggør bedre tømning af beholderne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Model PG 8596
Produkttype Dispenseringssystem
Farve Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Desinfektion af laboratorieinstrumenter
Til brug med (udstyr) Vaske-desinfektorer
Dybde (metrisk) 600 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 60 x 30 x 83.5 cm
Højde (metrisk) 835 mm
Bredde (metrisk) 300 m
Elektriske krav 400V 50Hz 3N AC 9,3 kW