Få mere at vide
Lovibond™ PFXi-880 serie spektrofotometre
Artikelnummer. p-4596514
Type:
Spektrofotometre
Til brug med (applikation):
Til grundlæggende farvemåling af væskeprøver
Til sukkeropløsninger og sirupper
Inkluderer:
Instrument, Windows-kompatibel software, reservelampe, RCMSi startpakke og Lovibond™ optiske glasceller
Integreret varmeenhed, instrument, Windows-kompatibel software, reservelampe, RCMSi startpakke og Lovibond™ optiske glasceller
RCMSi Pk, Optiske celler, Lampe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13595290
Brand: Lovibond™ 1378805H
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Instrument, Windows kompatibel software, reservelampe, instruktioner, RCMSi startpakke og Lovibond™ optiske glasceller
Med RCMSi-teknologi (fjernkalibrering& Maintenance Service) til fjernkalibrering og servicering via internettet uden at forlade bordpladen
  • Automatisk og ikke-subjektiv farvemåling
  • Robust, kemisk resistent stålkonstruktion
  • Aftagelig, 6 tommer. (153 mm) prøvekammer
  • Kan håndtere varme prøver med høje smeltepunkter
  • Output er i overensstemmelse med GLP inklusive dato, klokkeslæt, prøve og bruger-id
  • Fås med valgfri integreret varmeenhed til prøver som fedt eller voks, hvis temperatur skal holdes over smeltepunktet konsekvent
  • Med valg af farveskalaer
  • Leveres med farvekontrolsoftware til dataanalyse
  • Mulighed for fjernopgradering
PFXi-880/CIE
  • Til gennemsigtige prøver
  • Farveskalaer: CIE L ™a ™b, CIELAB (L ™C ™h), Delta E™ farveforskel, spektrale data, xyY kromaticitetskoordinater, XYZ tristimulus værdier, Acid Wash Test (ASTM D848), optisk tæthed (absorbans)
PFXi-880/S
  • Til sukkersirup og opløsninger
  • Farveskalaer: CIE L ™a ™b, Delta E™ farveforskel, ICUMSA farveindeks (ICUMSA GS1-7, ICUMSA GS2/3-9), RYBN farve, spektrale data, xyY kromaticitetskoordinater, XYZ tristimulus værdier, optisk tæthed (absorbans)
PFXi-880/CIE: Kemikalier, spiselige olier og fedtstoffer, belægninger, vand og spildevand, mad og drikkevarer, husholdningsprodukter, petroleumsolier og voks, plastik, sukkeropløsninger, sirupper og honning, lægemidler og kosmetik, øl, malt og karameller, medicinsk og klinisk. PFXi-880/S: Sukkeropløsninger, sirupper og honning.
Tekniske data
Certificeringer/compliance AOCS, ISO , ASTM , CE, RoHS, WEEE
Vise Farvegrafik
Lyskilde Wolfram halogen
Type Spektrofotometre
Spænding 90/240 V
Til brug med (applikation) Til sukkeropløsninger og sirupper
Højde (engelsk) 6,69 tommer.
Højde (metrisk) 17 cm
Inkluderer Integreret varmeenhed, instrument, Windows-kompatibel software, reservelampe, RCMSi startpakke og Lovibond™ optiske glasceller
Længde (engelsk) 7,7 tommer
Længde (metrisk) 19.6 cm
Måletid >30 sek.
Model- PFXi-880/S
Stilængde 0,1 til 153 mm
Gentagelighed Kromaticitet (xy) -± 0,0002; ΔE - 0,2
Spektral respons 420 til 710 nm
Vægt (engelsk) 16 lb.
Vægt (metrisk) 7.7 kg
Bredde (engelsk) 7,7 tommer
Bredde (metrisk) 19.6 cm