Få mere at vide
Lovibond™ PFXi-880 serie spektrofotometre
Artikelnummer. 13595290
Skift visning
Type:
Spektrofotometre
Til brug med (applikation):
Farvemåling
Til sukkeropløsninger og sirupper
Inkluderer:
RCMSi Kit, IHU, Optiske Celler
RCMSi Pk, Optiske celler, Lampe
RCMSi-pakke, optiske celler
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Til brug med (applikation) Inkluderer Pakningsstørrelse
13595290 Spektrofotometre Til sukkeropløsninger og sirupper RCMSi Kit, IHU, Optiske Celler Hver
13575290 Spektrofotometre Farvemåling RCMSi Kit, IHU, Optiske Celler Hver
13555290 Spektrofotometre Farvemåling RCMSi Pk, Optiske celler, Lampe Hver
13565290 Spektrofotometre Til sukkeropløsninger og sirupper RCMSi-pakke, optiske celler Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13595290 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 1378805H
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Indeholder
Instrument, Windows kompatibel software, reservelampe, instruktioner, RCMSi startpakke og Lovibond™ optiske glasceller
Med RCMSi-teknologi (fjernkalibrering& Maintenance Service) til fjernkalibrering og servicering via internettet uden at forlade bordpladen
  • Automatisk og ikke-subjektiv farvemåling
  • Robust, kemisk resistent stålkonstruktion
  • Aftagelig, 6 tommer. (153 mm) prøvekammer
  • Kan håndtere varme prøver med høje smeltepunkter
  • Output er i overensstemmelse med GLP inklusive dato, klokkeslæt, prøve og bruger-id
  • Fås med valgfri integreret varmeenhed til prøver som fedt eller voks, hvis temperatur skal holdes over smeltepunktet konsekvent
  • Med valg af farveskalaer
  • Leveres med farvekontrolsoftware til dataanalyse
  • Mulighed for fjernopgradering
PFXi-880/CIE
  • Til gennemsigtige prøver
  • Farveskalaer: CIE L ™a ™b, CIELAB (L ™C ™h), Delta E™ farveforskel, spektrale data, xyY kromaticitetskoordinater, XYZ tristimulus værdier, Acid Wash Test (ASTM D848), optisk tæthed (absorbans)
PFXi-880/S
  • Til sukkersirup og opløsninger
  • Farveskalaer: CIE L ™a ™b, Delta E™ farveforskel, ICUMSA farveindeks (ICUMSA GS1-7, ICUMSA GS2/3-9), RYBN farve, spektrale data, xyY kromaticitetskoordinater, XYZ tristimulus værdier, optisk tæthed (absorbans)
PFXi-880/CIE: Kemikalier, spiselige olier og fedtstoffer, belægninger, vand og spildevand, mad og drikkevarer, husholdningsprodukter, petroleumsolier og voks, plastik, sukkeropløsninger, sirupper og honning, lægemidler og kosmetik, øl, malt og karameller, medicinsk og klinisk. PFXi-880/S: Sukkeropløsninger, sirupper og honning.
Tekniske data
Certificeringer/compliance AOCS, ISO , ASTM , CE, RoHS, WEEE
Vise Farvegrafik
Lyskilde Wolfram halogen
Type Spektrofotometre
Spænding 90/240 V
Til brug med (applikation) Til sukkeropløsninger og sirupper
Højde (engelsk) 6,69 tommer.
Højde (metrisk) 17 cm
Inkluderer RCMSi Kit, IHU, Optiske Celler
Længde (engelsk) 7,7 tommer
Længde (metrisk) 19.6 cm
Måletid >30 sek.
Model- PFXi-880/S
Stilængde 0,1 til 153 mm
Gentagelighed Kromaticitet (xy) -± 0,0002; ΔE - 0,2
Spektral respons 420 til 710 nm
Vægt (engelsk) 16 lb.
Vægt (metrisk) 7.7 kg
Bredde (engelsk) 7,7 tommer
Bredde (metrisk) 19.6 cm