Få mere at vide
Lovibond™ PFXi-880 serie spektrofotometre
Type:
Spektrofotometre
Til brug med (applikation):
Til grundlæggende farvemåling af væskeprøver
Til sukkeropløsninger og sirupper
Inkluderer:
Instrument, Windows-kompatibel software, reservelampe, RCMSi startpakke og Lovibond™ optiske glasceller
Integreret varmeenhed, instrument, Windows-kompatibel software, reservelampe, RCMSi startpakke og Lovibond™ optiske glasceller
RCMSi Pk, Optiske celler, Lampe
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Instrument, Windows kompatibel software, reservelampe, instruktioner, RCMSi startpakke og Lovibond™ optiske glasceller
- Automatisk og ikke-subjektiv farvemåling
- Robust, kemisk resistent stålkonstruktion
- Aftagelig, 6 tommer. (153 mm) prøvekammer
- Kan håndtere varme prøver med høje smeltepunkter
- Output er i overensstemmelse med GLP inklusive dato, klokkeslæt, prøve og bruger-id
- Fås med valgfri integreret varmeenhed til prøver som fedt eller voks, hvis temperatur skal holdes over smeltepunktet konsekvent
- Med valg af farveskalaer
- Leveres med farvekontrolsoftware til dataanalyse
- Mulighed for fjernopgradering
PFXi-880/CIE
- Til gennemsigtige prøver
- Farveskalaer: CIE L ™a ™b, CIELAB (L ™C ™h), Delta E™ farveforskel, spektrale data, xyY kromaticitetskoordinater, XYZ tristimulus værdier, Acid Wash Test (ASTM D848), optisk tæthed (absorbans)
- Til sukkersirup og opløsninger
- Farveskalaer: CIE L ™a ™b, Delta E™ farveforskel, ICUMSA farveindeks (ICUMSA GS1-7, ICUMSA GS2/3-9), RYBN farve, spektrale data, xyY kromaticitetskoordinater, XYZ tristimulus værdier, optisk tæthed (absorbans)
PFXi-880/CIE: Kemikalier, spiselige olier og fedtstoffer, belægninger, vand og spildevand, mad og drikkevarer, husholdningsprodukter, petroleumsolier og voks, plastik, sukkeropløsninger, sirupper og honning, lægemidler og kosmetik, øl, malt og karameller, medicinsk og klinisk. PFXi-880/S: Sukkeropløsninger, sirupper og honning.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | AOCS, ISO , ASTM |
| Forbindelser | USB, LAN, RS232 |
| Vise | Farvegrafik |
| Lyskilde | Wolfram halogen |
| Spektral båndbredde | 10 nm |
| Type | Spektrofotometre |
| Spænding | 90/240 V |
| Til brug med (applikation) | Til grundlæggende farvemåling af væskeprøver |
| Højde (engelsk) | 6,69 tommer. |
| Højde (metrisk) | 17 cm |
| Vis mere |