Få mere at vide
Abnova™ Pfu DNA polymerase
Description
- Ud over 5′ -3′ DNA-polymeraseaktivitet, den har også 3′ -5′ exonuklease (korrektur) aktivitet.
- Pfu DNA-polymerase udviser den laveste fejlrate af enhver undersøgt termostabil DNA-polymerase, er endda op til ti gange mere nøjagtig end normalt Taq DNA polymerase.
- Som følge heraf er Pfu DNA-polymerase nyttig til polymerisationsreaktioner, der kræver high-fidelity-syntese.
Specifications
Specifications
| Koncentration | 5 U/μl |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring |
| Mængde | 2500 enheder |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR |
| Opbevaringsbuffer | 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCI, 0,5 % Nonidet P40 0,5 % Tween 20 og 50 % glycerol |