Få mere at vide
Abnova™ Pfu DNA polymerase
Artikelnummer. 16082555
Mængde:
1000 enheder
2500 enheder
500 U
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
2500 enheder
500 enheder
Artikelnummer. 16082555
Brand: Abnova™ D0014.1000Units
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
nyttig til polymerisationsreaktioner, der kræver high-fidelity-syntese.
  • Ud over 5′ -3′ DNA-polymeraseaktivitet, den har også 3′ -5′ exonuklease (korrektur) aktivitet.
  • Pfu DNA-polymerase udviser den laveste fejlrate af enhver undersøgt termostabil DNA-polymerase, er endda op til ti gange mere nøjagtig end normalt Taq DNA polymerase.
  • Som følge heraf er Pfu DNA-polymerase nyttig til polymerisationsreaktioner, der kræver high-fidelity-syntese.
Tekniske data
Koncentration 5 enheder/μ L
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring
Mængde 1000 enheder
Til brug med (applikation) Standard PCR
Opbevaringsbuffer 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCI, 0,5 % Nonidet P40 0,5 % Tween 20 og 50 % glycerol